Laborschüttler, reziprok, KS 15 B und KS 15 B control
Lieferant: Edmund Bühler
444-9220EA 1997 EUR
444-9220 444-9222
Laborschüttler, reziprok, KS 15 B und KS 15 B control
Schüttler Laborschüttler, reziprok
Laborschüttler, reziprok, geeignet für Dauer- oder Timer-Betrieb. Das Universaltablar kann max. 5×1000 ml bzw. 9×500 ml Kolben aufnehmen, das Combifix Rack-System bietet Platz für 4×1000 ml bzw. 6×500 ml Erlenmeyerkolben. Durch Auswahl aus dem Sortiment optionaler Aufsätze können viele verschiedene Gefäße aufgenommen werden.
  • Der KS 15 B ist mit einer analogen Steuerung ausgestattet, der KS 15 B control hingegen verfügt über eine digitale Anzeige mit einer neuen programmierbaren Steuerung mit erweiterter Funktionalität
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer von 0 bis 120 min (KS 15 B), bzw. Dauerbetrieb oder programmierbar (KS 15 B control)
  • Stufenlos einstellbare Drehzahlsteuerung
  • Verwendung bei 5 bis 50 °C (85% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränken oder Kühlräumen
  • Kann mit Inkubationshaube TH 15 bei einer Umgebungstemperatur von +5 bis 50 °C, mit einer Genauigkeit von ±1% des Sollwerts, eingesetzt werden
Bestellinformation: Wird ohne Universaltablett oder Racksystem geliefert, Zubehör muss separat bestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter den Inkubationsschüttler-Einträgen für TH 15 Inkubationshaube oder bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum.
Bitte beachten Das Universaltablar KS kann maximal die folgende Anzahl an Kolben (entsprechende Größe in Klammern) aufnehmen: 68 (10 ml), 34 (25 ml), 27 (50 ml), 24 (100 ml), 15 (250 ml), 9 (500 ml), 5 (1000 ml), 2 (2000 ml) oder 4 Reagenzglasgestelle. Das Tablar bietet maximal Platz für die folgende Anzahl an Scheidetrichtern (entsprechende Größe in Klammern): 4 (100 ml), 3 (250 ml), 2 (500 ml), 1 (1000 ml) oder 1 (2000 ml).
** Zubehör-Racks sowie Kolbenklemmen müssen separat bestellt werden. Bitte wenden Sie sich an Avantor für weitere Informationen.