3D-Plattformschüttler, Serie Polymax
Lieferant: Heidolph
Polymax
444-1457EA 2187 EUR
444-1457 444-1458 444-1456 444-1115 444-1475 444-1440 444-1341 444-1474 444-1441 444-1482 444-1481 444-1459
3D-Plattformschüttler, Serie Polymax
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Plattformschüttler mit dreidimensionaler Taumelbewegung für homogenes Mischen, ideal für die Verteilung von Zellen oder gelösten Substanzen, zur Vorbereitung von Objektträgern und Elektrophoresegelen oder Kulturplatten und Erlenmeyerkolben. Das Polymax 2040 eignet sich für große Gefäße und Kulturplatten. Die Geräte haben analoge Drehknöpfe zum Einstellen der Taumelfrequenz.
  • Modulares System: Der Polymax 1040 kann mit dem Inkubator 1000 und einer flachen oder hohen Haube kombiniert werden
  • Zeitschaltuhr für 0 bis 120 min mit akustischem Signalgeber
  • Auswahl an Geräten mit festem Neigungswinkel von 5° oder 10°
  • Polymax 1040 verfügt über eine analoge Drehzahlregelung, Polymax 2040 über eine Digitalanzeige
  • Ideal für kontrollierte Bedingungen; Verwendung bei 0 bis 50 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Inkubatoren oder Kühlräumen
Standards: IP-Schutzart gemäß DIN EN 60529: IP 40 (Polymax 1040); IP 20 (Polymax 2040)
Lieferumfang: Lieferung inklusive rutschfester Gummimatte; benötigtes Zubehör muss separat bestellt werden. Zubehör für Polymax 1040 ist Kategorie D, Zubehör für Polymax 2040 ist Kategorie E, siehe Eintrag „Zubehör für Heidolph Schüttler“ am Ende des Kreisschüttler-Abschnitts. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Avantor-Vertriebszentrum.