Mikrotiterplatten-Thermoschüttler, PHMP
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
PHMP-4 PHMP PHMP-100
444-0929EA 2073 EUR
444-0929 444-0930 444-0982
Mikrotiterplatten-Thermoschüttler, PHMP
Schüttler Inkubationsschüttler
Der kompakte Mikrotiterplatten-Thermoschüttler mit dualem Wärmesystem ist konzipiert zur Verwendung mit zwei oder vier 4- bis 384-Well-Mikrotiterplatten mit Standardtiefe und stellt Inkubationsbedingungen bis 60 oder 100 °C her. Das duale Wärmesystem mit beheiztem Basisteil und beheiztem Deckel bietet eine kontrollierte Mikroumgebung und gewährleistet eine ausgezeichnete Homogenität und Reproduzierbarkeit. Der beheizte Deckel trägt ferner zu einer reduzierten Verdampfung bei. Der leistungsstarke, doch geräuscharme Motor erzeugt eine regulierte und reproduzierbare Rotation im gesamten Drehzahlbereich und somit gleichmäßige Schüttelbewegungen auf der gesamten Fläche für einheitliche Ergebnisse.
  • Durch Kombinieren der Misch- und Erhitzungsreaktion können Prozesszeiten verkürzt werden
  • Eingebauter Timer für 1 Minute bis 96 Stunden mit akustischem Alarm und Abschaltautomatik
  • Verwendung bei 4 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in Brutschränken oder Kühlräumen möglich
Complies with IEC61010 parts 1 and 2
Standards: Konform mit IEC61010 Teil 1 und 2
Bitte beachten *RT = Raumtemperatur