Analysensiebmaschinen AS 200/AS 300
Lieferant: Retsch GmbH
30.030.0001 30.033.0001 30.031.0001 30.032.0001
RETS30.030.0001EA 2410 EUR
RETS30.030.0001 RETS30.033.0001 RETS30.031.0001 RETS30.032.0001
Analysensiebmaschinen AS 200/AS 300
Schüttler Siebmaschinen
Retsch Analysensiebmaschinen werden zur reproduzierbaren Korngrößenbestimmung in den Bereichen Forschung & Entwicklung, Qualitätskontrolle von Rohstoffen, Zwischen- und Endprodukten sowie zur Produktionsüberwachung eingesetzt.
  • 3-dimensionale kreisende Siebgutbewegung
  • geeignet für Trocken- und Nasssiebung
  • Kurze Siebzeiten
  • Geräuscharm und wartungsfrei
AS 200 basic: preiswertes Basismodell.
AS 200 digit cA: leistungsstarkes Komfortmodell mit Folientastatur, digitaler Anzeige, Intervallsiebung.
AS 200 control; wie AS 200 digit, jedoch mikroprozessorgesteuert, mit frei wählbaren Intervallen und digitaler Schwingungsamplitudeneinstellung. Es kann kalibriert werden und – eine Premiere – ermöglicht 100% reproduzierbare Siebergebnisse weltweit, auch wenn verschiedene Instrumente verwendet werden. Die AS 200 control verfügt über eine integrierte Schnittstelle für die optionale Evaluationssoftware EasySieve®. Gleichzeitig bietet sie auch alle Anforderungen für die Überwachung der Prüfsubstanzen gemäß ISO 9000 ff.
AS 300 control: wie AS 200 control, jedoch für Siebe bis Ø 315 mm und höhere Beladung.
Bestellinformation: Siebe, Auffangboden und Klemmvorrichtung müssen separat bestellt werden.