VWR®, Zubehör für Analoge, Digitale und Pulsierende Vortex-Schüttler
Lieferant: VWR Collection
444-7047EA 374 EUR
444-7047 444-7048 444-7049 444-7050 444-7051 444-7052 444-7053 444-7058 444-7059 444-7060 444-0208 444-0209 444-0210 444-0211 444-0212 444-0213 444-0214 444-0215 444-0216 444-0217 444-0218 444-0219
VWR®, Zubehör für Analoge, Digitale und Pulsierende Vortex-Schüttler
Schüttler Vortex-Schüttler
Röhrchenhalter-Kit (444-7047) bestehend aus:
  • Einlagehalter
  • Röhrchenhalter für 10 Röhrchen mit Ø 9 mm, 8 Röhrchen mit Ø 13 mm
  • Röhrchenhalter für 8 Röhrchen mit Ø 14 mm, 8 Röhrchen mit Ø 19 mm
  • Röhrchenhalter für 8 Röhrchen mit Ø 25/29 mm, 5 Röhrchen mit Ø 20 mm
  • 2 Spannvorrichtungen für Gefäße (Beispiel, Erlenmeyer)
  • Schaumstoffeinlage ohne Löcher
Einlagehalter und Schaumstoffeinlagen für Mikrotiterplatten (444-0210):
Set mit zwei Schaumstoffeinlagen für Mikrotiterplatten (444-0219) und einen Einlagehalter (444-7048)
Einlagehalter und Schaumstoffeinlagen für Mikroröhrchen (444-0209):
Set mit zwei Schaumstoffeinlagen für Mikroröhrchen (444-0218) und einen Einlagehalter (444-7048)
Röhrchenhalter für Einzelröhrchen (444-0217):
Passend für alle Vortex-Schüttler und fasst Röhrchen mit 64 bis 114 mm Länge und mindestens 19 mm Ø. Berührungsfreies Mischen. Einfache Montage, kein Werkzeug erforderlich. Fasst 15- oder 50-ml-Zentrifugenröhrchen.
Adapter für Ampullen und Röhrchen (444-0212 und 444-0213)
Klemmvorrichtungen für bis zu 4 Fläschchen oder Röhrchen. In zwei Größen erhältlich:
Für Fläschchen/Röhrchen mit Ø 15 bis 17 mm
Für Fläschchen/Röhrchen mit Ø 10 bis 17 mm
Bitte beachten * Kann nur zusammen mit dem Einlagehalter 444-7048 verwendet werden
** Kann nur zusammen mit dem Röhrchenhalter 444-0217 verwendet werden