VWR®, Multi-Röhrchen-Vortex-Schüttler
Lieferant: VWR Collection
444-7063EA 4470 EUR
444-7063 444-7061 444-0987
VWR®, Multi-Röhrchen-Vortex-Schüttler
Schüttler Vortex-Schüttler
Entwickelt, um mehrere Reagenzgläser, Reagenzglasgestelle, Fläschchen oder Zylinder zu halten. Die Wirbelwirkung wird erzeugt, indem die Oberseite des Gefäßes an Ort und Stelle gehalten wird, während sich die Unterseite frei in einer definierten Umlaufbahn bewegen kann. Zwei Edelstahlpfosten halten die Trägerplatte sicher an Ort und Stelle und sorgen so für leises, klapperfreies Mischen. Die Trägerplatte lässt sich leicht einstellen, indem Sie die Knöpfe lösen und die Trägerplatte nach oben und unten bewegen. Die kreisförmige Nut um die Oberseite des höheren Pfostens ermöglicht es, die Trägerplatte vom Tablett wegzuschwenken, um Proben einfach zu entnehmen. Die Saugnapffüße dämpfen die Bewegung und verhindern, dass sich die Einheit auf der Werkbank bewegt. Aus Edelstahl mit korrosionsbeständiger Farbe. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Permanentmagnetmotor mit abgedichteten Kugellagern. Der Motor ist für Dauerbetrieb ausgelegt.
  • Ideal zum gleichzeitigen Mischen vieler Proben
  • Zur Verarbeitung größerer Mengen als dies mit Standard-Vortexmischern möglich ist
  • Analoge und digitale Modelle erhältlich
Der analoge Vortex-Schüttler (444-7063) hat eine variable Drehzahl mit einer automatischen Zeitschaltuhr, um einfache Wiederholvorgänge einzustellen, sowie eine angewinkelte Frontplatte für eine bequeme Bedienung.
Der digitale Vortexer (444-7061) verfügt über einen Mikroprozessor-Controller zur digitalen Programmierung von Geschwindigkeit und Zeit sowie eine Impulsfunktion für schwierige Mischanwendungen. Ideal für Anwendungen, bei denen Genauigkeit und Wiederholbarkeit erforderlich sind. Digitale Anzeigen von Geschwindigkeit und Zeit sind auf dem gut lesbaren LED-Display leicht zu sehen.
Der Timer kann programmiert oder im Dauerbetrieb ausgeführt werden. Die vielseitige Pulsfunktion stoppt und startet das Gerät in vorgegebenen Schritten, um den Mischvorgang noch weiter zu rühren. Das Pulsprogramm kann von 1 Sekunde Ein/Aus bis 59 Sekunden Ein/Aus eingestellt werden, was eine Vielzahl von Pulskombinationen ermöglicht. Der Bediener kann die Pulsfunktionen so einstellen, dass sie 1 bis 59 Sekunden lang laufen und eine Verzögerung von 59 Sekunden aufweisen, wonach sich der Zyklus wiederholt. Das Pulsieren kann sowohl im zeitgesteuerten als auch im Dauerbetrieb verwendet werden.
Lieferumfang: Wird mit einem blauen Reagenzglasgestell (444-7066) (50×12 mm) geliefert. Zusätzliche farbcodierte Reagenzglasgestelle aus Schaumstoff, ein Pfostenverlängerungsset und ein Ersatztablettpolsterset sind separat erhältlich. Jede Einheit wird komplett mit drei Steckern geliefert: EU, UK und CH für den Einsatz in ganz Europa.