Zentrifugen-Vortexmischer-Kombination, PCV-2400 / PCV-6000
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
PCV-2400 PCV-6000
444-0336EA 444 EUR
444-0336 GRANPCV-6000
Zentrifugen-Vortexmischer-Kombination, PCV-2400 / PCV-6000
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Combi-spin (PCV-2400) und Multi-spin (PCV-6000) bieten eine einfache und effektive Möglichkeit, wahlweise Zentrifugations- oder Mischsequenzen von Reaktionsgefäßen (0,5, 1,5, 2,0 ml) und 0,2-ml-PCR-Streifen durchzuführen. Die Systeme können außerdem für unabhängige Zentrifugations- und Vortexmischanwendungen verwendet werden. Combi-Spin und Multi-Spin unterstützen die Probenvorbereitung bei vielen Verfahren, wie z. B. PCR, Gelelektrophorese und Enzymrestriktionen.
Combi-spin™ ermöglicht das Mischen eines einzelnen Reaktionsgefäßes oder die Zentrifugation von bis zu 12 Reaktionsgefäßen.
-More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell Combi-Spin PCV-2400 Multi-Spin PCV-6000
Environmentally Preferable
Max. Kapazität 12×1,5/2,0 ml (Zentrifugation)
1x1,5/2,0 ml (Mischen)
12×1,5/2,0 ml
Max. speed 2400 min⁻¹ 1000 - 6000 min⁻¹
Max. RZB 700 ×g 2350 ×g
Timer Dauerbetrieb oder Kurzzeit-Zentrifugation Dauerbetrieb oder Zeitsteuerung: 1 s bis 30 min
Betriebstemperatur 4...40 °C 4...40 °C
Stromversorgung 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 0,6 A 12 V AC, 1 A
Anzahl der Zyklen - 1 - 999
B×T×H 225×180×115 mm 225×180×115 mm
Gewicht 2,1 kg 2,5 kg