Mehrstellen-Magnetrührer, Variomag Multipoint 6 und 15
Lieferant: THERMO H + P LABORTECHNIK
50093557 50093538
442-3225EA 1660 EUR
442-3225 442-3226
Mehrstellen-Magnetrührer, Variomag Multipoint 6 und 15
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Magnetrührer mit mehreren Positionen für zuverlässige, sichere Leistung mit vorwählbaren Leistungseinstellungen, die die Rührleistung für unterschiedliche Flüssigkeitsvolumina optimieren und die Wärmeabgabe minimieren. Rührer haben eine große, leicht zu reinigende Arbeitsfläche und sind ideal für eine Reihe von Mischaufgaben.
  • Reproduzierbarer, verschleißfreier Niederspannungsbetrieb und einfach zu bedienende Direkt- oder Fernsteuerung
  • Digitale Anzeige zur deutlichen Erkennung der eingestellten Drehzahlen
  • Speicherfunktion zeigt die zuletzt gewählten Einstellungen an, auch wenn das Gerät für längere Zeit nicht am Strom angeschlossen war
  • Automatikanlauf für sanften Rühranlauf
  • Leistungsstarke Magnetkupplungen für eine präzise, reproduzierbare Rührleistung sowohl bei speziellen als auch Routineanwendungen
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 40050: IP 64