Mischsystem, VISCO JET® für Überkopfrührer
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-16121-00 509-16120-00 509-16081-00 509-16080-00 509-16060-00
441-0016EA 104 EUR
441-0016 441-0015 441-0014 441-0013 441-0012
Mischsystem, VISCO JET® für Überkopfrührer
Rührer Rührwerkzeuge
VISCO JET® homogenisiert Flüssigkeiten mit niedriger und hoher Viskosität in Gefäßen, indem es dynamische Strömungsbedingungen mittels des sogenannten Kegelprinzips erzeugt. Durch Beschleunigung, Verdrängung und Verzögerung werden am konischen Ende turbulente Strömungen erzeugt. Diese Strömungen schreiten durch das gerührte Medium voran und führen zu der neuen dynamischen Mischbewegung.
  • Nur ein System für nahezu jede Mischaufgabe
  • Keine Luftansaugung, Schaumbildung oder Erwärmung
  • Vorsichtiges und schonendes Mischen
  • Kurze Mischzeiten
  • Geringer Stromverbrauch durch niedrige Mischgeschwindigkeit
Lieferumfang: Lieferung mit Welle.