Rührführungen mit Innengewinde
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06306004 06306204
LENZ06306004EA 292 EUR
LENZ06306004 LENZ06306204
Rührführungen mit Innengewinde
Rührer Rührwerkzeuge
DURAN®, borosilicate glass, PFTE/fibre glass pressure screw. The fluoroplastic bearing is in a borosilicate glass housing, and has adjustable PTFE/FPM seal. All parts are interchangeable.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable