VWR®, Rührblätter mit glatten Enden
Lieferant: VWR Collection
441-0248EA 12.2 EUR
441-0248 441-0249 441-0250 441-0251 441-0252
VWR®, Rührblätter mit glatten Enden
Rührer Rührflügel
PTFE. Rührflügel passen zum PTFE-Rührschaft; Lochdurchmesser 6,5 mm, 3,2 mm stark. Inert und kratzfest. Die glatte Oberfläche reduziert Kontamination und erleichtert das Reinigen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −200 bis +280 °C