Propellerrührer, 4-flügelig
Lieferant: IKA
0739000 0741000 0741300
441-2904EA 786 EUR
441-2904 441-2901 441-2903
Propellerrührer, 4-flügelig
Rührer Rührwerkzeuge
Edelstahl, rostfrei. Ansaugen des Mischguts von oben nach unten. Örtliches Auftreten von Scherkräften.
  • Für mittleren bis hohen Drehzahlbereich
  • Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit niedriger bis mittlerer Viskosität
  • Erzeugen axiale Strömung