Overhead stirrer tools, anchor stirrers
Lieferant: IKA
2022300 2022400 2747400
441-2931EA 464 EUR
441-2931 441-2932 441-2934
Overhead stirrer tools, anchor stirrers
Rührer Rührwerkzeuge
Edelstahl, rostfrei. Stellt minimale Ablagerungen an Gefäßwänden sowie gleichmäßige Verteilung bei hohem Mineralgehalt in Flüssigkeiten sicher; ideal für das Mischen von Polymerreaktionen. Hohe Scherkräfte im Randbereich.
  • Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit niedriger Drehzahl
  • Geeignet für das Rühren von Flüssigkeiten mit mittlerer bis hoher Viskosität
  • Erzeugen tangentiale Strömung