Flächenrührer
Lieferant: IKA
0739500 0757700 0757800
441-2944EA 723 EUR
441-2944 441-2942 441-2943
Flächenrührer
Rührer Rührwerkzeuge
Edelstahl, rostfrei. Schonendes Rühren mit minimaler Turbulenz.
  • Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit niedriger bis mittlerer Drehzahl
  • Erzeugen tangentiale Strömung
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable