Dissolverrührer
Lieferant: IKA
0513500 2387900 2746700
441-2951EA 324 EUR
441-2951 441-2953 441-2954
Dissolverrührer
Rührer Rührwerkzeuge
Edelstahl, rostfrei. Die Rührwerke saugen das Mischgut von oben und von unten an. Hohe Turbulenz und hohe Scherkräfte.
  • Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit mittlerer bis hoher Drehzahl
  • Erzeugen radiale Strömung
  • Drei verschiedene Rührformate erhältlich