Turbinenrührer
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-20000-00 509-21000-00
441-1227EA 102 EUR
441-1227 441-1228
Turbinenrührer
Rührer Rührwerkzeuge
Edelstahl, rostfrei
  • Für begaste Flüssigkeiten
  • Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit mittlerer bis hoher Viskosität
  • Erzeugen eine radiale Strömung