Lebensmittelthermometer HACCP, testo 106
Lieferant: Testo
620-3055EA 45.7 EUR
620-3055 620-2358
Lebensmittelthermometer HACCP, testo 106
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Thermometer mit dünner, robuster Messspitze eignet sich hervorragend für schnelle Kerntemperatur-Überprüfungen und Lebensmittelinspektionen in der Gastronomie, in Hotels, Großküchen und Supermärkten. Der spezielle Lebensmittelfühler hinterlässt nahezu unsichtbare Einstichlöcher.
  • Schwellenwert manuell vom Benutzer eingestellbar
  • Akustischer und optischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung
  • Automatische Erkennung des endgültigen Messwerts: „HOLD“-Funktion
Fühler (L×Ø: 55×3 mm)
Lieferumfang: Lieferung mit Fühlerschutzkappe und Knopfzelle mit drei Volt.