Präzisionsthermometer, TFX 430
Lieferant: EBRO
1340-5437 1340-5439 1340-5430 1340-5438 1340-5432
620-0221EA 709 EUR
620-0221 620-0223 620-1385 620-1329 620-2348
Präzisionsthermometer, TFX 430
Thermometer Digitalthermometer
Dieses wasserdichte Referenzthermometer eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Die mikroprozessorgesteuerte Elektronik gewährleistet höchste Messpräzision und Konsistenz über den gesamten Messbereich.
  • Robust und stoßfest
  • „HOLD“-Funktion
  • Automatische Abschaltung
  • Anzeige der Minimum/Maximum-Werte
Verschiedene Pt100-Fühler für unterschiedliche Anwendungsgebiete erhältlich.
W×D×H: 109×54×22 mm
Weight: 90 g
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten: 3-Punkt-Werkskalibrierzertifikat und eine 3-V-Lithiumbatterie CR2477 für 5 Jahre Betriebsdauer. Für Artikel 620-1385 muss ein Fühler separat bestellt werden.