Hochpräzise Digitalthermometer, testo 735
Lieferant: Testo
0560.7351 0563.7352
620-1242EA 396 EUR
620-1242 620-1206
Hochpräzise Digitalthermometer, testo 735
Thermometer Digitalthermometer
Diese Geräte bieten einen Fühleranschluss für hochpräzise PT100-Messfühler sowie zwei Anschlüsse für schnelle Thermoelementfühler. Es können Messwerte von bis zu drei Temperaturfühlern angezeigt werden. Die Daten werden im Gerät aufgezeichnet und können mithilfe von Grafiken und Tabellen analysiert werden.
  • PC-Software zum Archivieren, Auswerten und Dokumentieren der Messdaten – im Lieferumfang enthalten
  • Anzeige, Speicherung und Ausdruck von Delta T sowie von Min.-/Max.- und Mittelwerten
  • Sensor: PT100 + 2 TE-Anschlüsse + optionale Funkmessfühler
  • Alarmfunktion
Kabelloser Datenspeicher bis zu 10000 Werte (testo 735-2).
W×D×H: 220×74×46 mm
Weight: 428 g
Lieferumfang: Wird mit akustischem Alarm, Software und USB-Kabel zur Datenübertragung, einer Batterie und einem Kalibrierprotokoll geliefert. Fühler müssen separat bestellt werden.