UV-Transilluminatoren, hohe/niedrige Intensität
Lieferant: Vilber Lourmat
213115011 213115021 213120111 213120121 213120131 213126101 213126111 213126121
VILB213115011EA 1010 EUR
VILB213115011 VILB213115021 VILB213120111 VILB213120121 VILB213120131 VILB213126101 VILB213126111 VILB213126121
UV-Transilluminatoren, hohe/niedrige Intensität
Transilluminatoren UV-Transilluminatoren
Der UV-Transilluminator ist ein kompaktes Modell, das mit dem Super Bright-Filter ausgestattet ist, der das von den UV-Röhren emittierte sichtbare Licht stoppt und eine unschlagbare Visualisierungsqualität bietet.
  • Der einstellbare UV-Schutzschirm kann so positioniert werden, dass er dem Betrachtungswinkel des Bedieners entspricht, und dieser nicht schädlichen UV-Strahlen ausgesetzt wird
  • Intensitätswähler für kurze Visualisierung des Gels oder längere präparative Arbeiten
  • UV Master®-Technologie mit integriertem Ondulex®-Reflektor für höhere UV-Leistung
B×T×H: 340×285×146
Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz