UV Transilluminator, Multiband
Lieferant: Vilber Lourmat
VILB216120151EA 1420 EUR
VILB216120151 VILB216120171 VILB216120161 VILB216126141 VILB216126151 VILB216126161 VILB216126171
UV Transilluminator, Multiband
Transilluminatoren UV-Transilluminatoren
Diese vielseitigen Modelle sind ideal für einen großen Anwendungsbereich bei dem verschiedene Wellenlängen benötigt werden. Sie sind sowohl für die Visualisierung von Fluoreszenz-Signalen als auch für deren Dokumentation geeignet.
  • UV-Schutzschild
  • Zwei UV-Wellenlängen in einem einzigen Transilluminator
  • Superheller Filter zum Stoppen des sichtbaren Lichts von UV-Röhren für ein unschlagbares Sichtfeld.