VWR®, Ultraschall-Reinigungsgeräte
Lieferant: VWR Collection
142-6044EA 578 EUR
142-6044 142-6045 142-6046 142-6047
VWR®, Ultraschall-Reinigungsgeräte
Ultraschallbäder
Ultraschallreinigung durchdringt sogar mikroskopische Öffnungen und ermöglicht eine vollständige Säuberung der behandelten Gegenstände. Deshalb ist sie eine der effektivsten, wirtschaftlichsten und leistungsfähigen Reinigungsmethoden. Sie wird im Labor, Dental- und Medizintechnik, Elektronik, Mikroelektronik, Feinwerktechnik, Kosmetik, Optik und Automobilindustrie eingesetzt.
  • Gehäuse und Reinigungswannen aus Edelstahl, rostfrei
  • Hochleistungs-PTZ-Ultraschallwandler mit Spezialkeramiken
  • Ab 9,2 Liter Badinhalt mit Ablasshahn
Die Geräte haben einen Hochleistungs-Ultraschallgenerator, der dafür sorgt, dass die abgegebene Ultraschall-Leistung unabhängig von Badtemperatur, Füllstand und Reinigungsmaterial konstant gehalten wird. Diese Eigenschaft garantiert gleichbleibende und reproduzierbare Reinigungsergebnisse. Durch eine Frequenzmodulation der erzeugten Ultraschall-Leistung werden sogenannte stehende Wellen im Reinigungsbad vermieden und eine sehr homogene Energieverteilung im Reinigungsbad erzielt.
Alle Modelle verfügen über einen Timer. Die analoge Ausführung ist mit einem mechanischen Timer bis max. 15 min ausgestattet. Die Ultraschallfunktion kann ebenfalls von 10 bis 100% der effektiven Ausgangsleistung eingestellt werden. Auf diese Weise kann die Energie präzise auf die zu reinigenden Objekte ausgerichtet werden.
All models are compliant with the European standards for EMC and electrical safety.
Standards: Alle Modelle entsprechen den europäischen Normen für EMV und elektrische Sicherheit.
Zubehörinformationen: Lochdeckel für Körbe und Bechergläser: Edelstahl und rostfrei. Die zu reinigenden Becher und Reagenzgläser sollten niemals direkt auf dem Boden des Tanks liegen, da sich dann die Reinigungswirkung nicht vollständig entfalten kann. Die Einhängekörbe positionieren die zu reinigenden Artikel korrekt im Bad und verhindern, dass der Boden des Tanks zerkratzt wird. Bechergläser für die Reinigung von Kleinteilen oder zum Arbeiten mit aggressiven Lösungen können in die Lochdeckel eingehängt werden.