Kleinflansche mit Schlauchwelle
Lieferant: VACUUBRAND
20662500 20662510 20662511 20662516 20662517 20662518 20662519 20662521 20662522 20662523 20662806 20662807 20662808
185-2251EA 22.7 EUR
185-2251 185-2252 189-0032 185-2253 185-2254 181-0490 185-2256 185-2257 185-2258 185-2259 181-0154 181-0491 185-0000
Kleinflansche mit Schlauchwelle
Fittings und Verbinder
Zur Verbindung der Pumpen mit Vakuumschläuchen.
Aluminium.
  • Einfache und schnelle Montage bzw. Demontage an Pumpen
  • Sichere und vakuumdichte Verbindung in Kombination mit optionalen Zentrier- und Spannringen
  • Eine Vielzahl von Flanschen mit Schlauchwellen für verschiedene Schlauch-Innendurchmesser verfügbar
For connecting pumps to vacuum hoses.