Innen-Zentrierringe für Kleinflansch-Verbindungen
Lieferant: Vacuubrand
185-1221EA 16 EUR
185-1221 185-1222 185-1223 185-1224 185-1225 185-1226 185-1227
Innen-Zentrierringe für Kleinflansch-Verbindungen
Versiegeln Dichtringe
Edelstahl, mit FPM-Dichtring O-ring
  • Einsetzbar im Temperaturbereich von −40 bis +150 °C
  • Auch für ausheizbare Flansche in der Hochvakuumtechnik verwendbar
  • FPM-Dicht O-ring mit niedriger Gasabgabe