Spannringe für Kleinflansch-Verbindungen
Lieferant: Vacuubrand
185-1121EA 64.1 EUR
185-1121 185-1111 185-1122 185-1112 185-1123 185-1113 185-1114
Spannringe für Kleinflansch-Verbindungen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Zur Fixierung und mechanischen Pressung der Dichtringe.
Aluminium oder Edelstahl, rostfrei.
  • Aluminium-Spannringe mit Flügelmutter zur Schnellverbindung ohne Werkzeug
  • Edelstahl-Spannringe zur Montage mittels Imbusschrauben; für Anwendungen, wo Korrosion auftreten kann, eine geringe Gasabgabe und besonders saubere Bedingungen gefordert sind
  • Systemkomponenten für eine Vielzahl von Verbindungen