Vakuumpumpen, LABOPORT® SD
Lieferant: KNF
N820.3FT.40.18 N840.3FT.40.18 N860.3FT.40.18
181-3471EA 2329 EUR
181-3471 181-3472 181-3477
Vakuumpumpen, LABOPORT® SD
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Chemisch beständige, ölfreie Membran-Vakuumpumpe mit PTFE-Köpfen, PTFE-beschichteten Membranen und FFPM-Ventilen. Ein integriertes Selbsttrocknungssystem verhindert die Ansammlung von Kondensaten in den Pumpenköpfen. Ideal für Anwendungen mit extrem feuchten Dämpfen.
  • Sauberer, 100% ölfreier Betrieb
  • Korrosionsbeständiger PTFE/FFPM-Flusspfad
  • Besonders für extrem aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
  • Kompakt, leise und verlässlich
  • Selbsttrocknendes System entfernt das Kondensat ohne das Vakuumniveau zu beeinflussen
  • Wartungsfrei
Integriertes KNF-selbsttrocknendes System gewährleistet, dass das Kondensat schnell aus den Pumpenköpfen entfernt wird, ohne dass das Vakuum verändert wird. Eine beträchtliche Reduzierung des Prozesszeit und schützt die Pumpenköpfe.
Bestellinformation: Inklusive anschlussfertiger, chemiebeständiger Membran-Vakuumpumpe mit Netzschalter, Netzkabel, vollautomatischem Selbsttrocknungssystem und PTFE-Schlauchanschlüssen.
Bitte beachten Förderleistung bei atmosphärischem Druck