Chemistry diaphragm pumps: Chemistry diaphragm pumps in equipment category 2 (e.g. for Zone 1) with ATEX compliance. These pumps are exceptionally well designed for the avoidance of ignition sources. They have good chemical resistance, are oil-free, have no friction surfaces and the suction chamber is hermetically sealed off from the drive unit compartment. Motor with flameproof enclosure and integrated, self contained overcurrent and overheating protection for direct 230 V/60 Hz single-phase connection. Diaphragm pump heads made of anti-static materials. Chemically resistant: Materials in contact with media; fluorinated plastics, stainless steel, FFKM. Gas ballast with separate inert gas connection. Pressure relief valves inside and at the outlet. Safety membrane technology with the option for inert gas flushing and membrane tear detection.
Chemie-Vakuumsysteme
Diese Chemie-Vakuumsysteme bieten den Vorteil der praktisch anschlussfertigen Lieferung, da die einzelnen Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind
Chemie-Membranpumpen mit ATEX-Zulassung
Saugseitiger Abscheider (AK) als Partikelschutz und zum Sammeln von Flüssigkeitströpfchen
Emissionskondensator (EK) für effiziente Rückgewinnung von Lösemitteln zum Schutz der Umwelt und zur wirtschaftlichen Wiederverwendung
Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
Chemistry diaphragm pumps in equipment category 2 (e.g. for Zone 1) with ATEX compliance. These pumps are exceptionally well designed for the avoidance of ignition sources. They have good chemical resistance, are oil-free, have no friction surfaces and the suction chamber is hermetically sealed off from the drive unit compartment.
Lieferumfang: Die Chemie-Membranpumpen werden mit Schalter und 2-m-Kabel (ohne Stecker) sowie Betriebsanleitung geliefert.
Die Chemie-Vakuumsysteme werden komplett montiert mit Pumpe MZ 2C EX bzw. MD 4C EX, Pumpenträger, Ansaugabscheider (AK), Emissionskondensator (EK), Schalter und 2-m-Kabel (ohne Stecker) geliefert.