Chemie-Vakuumpumpstände
Lieferant: VACUUBRAND
20733000 733002 20737000
181-1048EA 3340 EUR
181-1048 181-1049 181-1074
Chemie-Vakuumpumpstände
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Modell PC 101 NT und Modell PC 201 NT.
  • Ölfreies Vakuum bis ~1,5 und ~7 mbar
  • Im Lieferumfang enthalten: Chemie-Membranpumpen mit hoher Chemikalienbeständigkeit (Teile, die mit Medien in Kontakt kommen, bestehen aus PTFE-Verbindungen und ähnlichen Materialien)
  • Hohe Pumpenleistung bis nahe an den Enddruck, niedriges Endvakuum
  • Hohe Rückgewinnung von Lösungsmitteln
  • Mit analoger Vakuumanzeige und manueller Steuerung der Durchflussrate
Kostengünstige Vakuumpumpstände mit einer 2- bzw. dreistufigen Chemie-Membranpumpe. Die manuelle Durchflussregelung mitMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell PC 101 NT PC 101 NT PC 201 NT
Environmentally Preferable
Vakuumpumpe MZ 2C NT MZ 2C NT MD 4C NT
Vakuum-Controller Manometer Manometer Manometer
Fließrate 33 l/min 33 56 l/min
Enddruck (abs) 7 mbar 7 mbar 1,5 mbar
Endtotaldruck mit Gasballast 12 mbar 12 mbar 3 mbar
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm
Anschluss Saugseite (IN) Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm Schlauchdüse DN 8 - 10 mm
Anschluss Kühlwasser 2× Schlauchdüsen DN 6 - 8 mm 2× Schlauchdüsen DN 6 - 8 mm 2× Schlauchdüsen DN 6 - 8 mm
B×T×H 326×243×402 mm 326×243×402 mm 326×243×402 mm
Gewicht 14,5 kg 14,5 kg 17,5 kg