VARIO® Chemiepumpeneinheit PC 3001 VARIOpro
Lieferant: VACUUBRAND
20696700 696702 696701 738401 733501 737501 20738400 733502 737502 738402 20737514
181-1646EA 5580 EUR
181-1646 181-1647 181-1032 181-1086 181-1060 181-1081 181-1085 181-0196 181-0197 181-0198 VACU20737514
VARIO® Chemiepumpeneinheit PC 3001 VARIOpro
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Diese VARIO®-Chemiepumpeneinheit optimiert die Vakuumbedingungen automatisch durch präzise und kontinuierliche Anpassung der Motordrehzahl der Membranpumpe. Dank der Motordrehzahlregelung läuft die Pumpe nur dann, wenn Vakuum benötigt wird, was Energie spart und den Wartungsaufwand reduziert.
  • Einfach zu bedienender Vakuumcontroller CVC 3000 mit Klartextmenüs und integriertem Entlüftungsventil
  • Automatische Optimierung des Vakuumniveaus während des gesamten Prozesses für hohe Prozessreproduzierbarkeit und unbeaufsichtigten Betrieb
  • Kompakt und leistungsstark; Hervorragendes Endvakuum, auch bei kontinuierlicher Kondensatableitung
  • Flüsterleise und äußerst vibrationsarm
  • Hervorragende Umweltfreundlichkeit durch geringen Stromverbrauch und effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
Der integrierte Vakuumcontroller ermöglicht eine vollautomatische Verdampfung auf Knopfdruck. Geringer Platzbedarf, geringes Gewicht und geringe Betriebsgeräusche tragen zusätzlich zur Flexibilität und Beliebtheit dieses Geräts für den Laboreinsatz bei. Der PC 3001 VARIOpro ist ideal für Vakuumanwendungen mit hochsiedenden Lösungsmitteln. Der Einlassabscheider aus Glas mit Schutzbeschichtung verhindert, dass Tröpfchen und Partikel in die Pumpe gelangen. Der hocheffiziente isolierte Abgaskondensator verfügt über eine sehr kompakte Bauweise und ermöglicht nahezu 100 % Rückgewinnung der Lösungsmittel.
Offers the most advanced control technology available with adaptive and automatic speed control.
Offers a high suction capacity, even with low aspiration pressures. Final vacuum as low as 7 mbar.
Lieferumfang: Pumpwerk komplett montiert, betriebsbereit, mit Anleitung.