Vakuum-Absaugsysteme VACUBOY
Lieferant: Integra
155500 155510
612-0683EA 350 EUR
612-0683 612-0684
Vakuum-Absaugsysteme VACUBOY
Pumpen Vakuum-Absaugsysteme
Der VACUBOY Handoperator ist ideal zum kontrollierten, sicheren Absaugen und Entsorgen von jeder Flüssigkeit aus Küvetten, Mikrotiterplatten, Röhrchen,  Petrischalen, Zellkulturflaschen, Rollerflaschen, Bioreaktoren und anderen, typischen Laborgefäßen. Er ist so konzipiert, dass man ihn für eine Vielzahl von Applikationen unter Einsatz von zahlreichen Absaugadaptern aus Edelstahl, Pasteur- und serologischen Pipetten oder Pipettenspitzen einsetzen kann. Jeder Adapter wurde speziell an die Abmessungen und die Geometrie der entsprechenden Laborgefäße aus Glas oder Kunststoff angepasst. Der Handoperator kann an jede, bereits im Labor vorhandene Vakuumquelle als ideale Systemverbesserung angeschlossen werden.
  • Einfachste und zeitsparende Handhabung
  • Ergonomisches Design entlastet bei anstrengenden Wiederholungsabläufen in den Absaugprozeduren
  • Alle Teile, die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, sind autoklavierbar
  • An allen Vakuumquellen verwendbar (z.B. Wasserstrahlpumpen, externe Vakuumpumpen, Hausvakuum)
  • Großes Sortiment an Ein- und Mehrkanaladaptern optional verfügbar
VACUBOY Handoperator:
Basisgerät mit den oben beschrieben technischen Details, einem Gummiadapter für Pasteurpipetten und einem 1-Kanal Edelstahladapter 40 mm lang.
VACUBOY Handoperator-Set:
Beinhaltet das Basisgerät wie oben beschrieben, einen passenden Ständer, den Gummi-Adapter für Pasteurpipetten, einen 1- und einen 8-Kanal Edelstahladapter 40 mm lang, je einen 1-Kanal Kunststoffadapter für Tips mit oder ohne Abwurfvorrichtung sowie einen 8-Kanal Kunststoffadapter für Tips mit Abwurfvorrichtung.
Includes the basic device as described above, a matching stand, rubber adapter for Pasteur pipettes, one single-channel and one 8-channel adapter, both stainless steel and 40 mm long, one single-channel plastic adapter for tips with or without an ejection mechanism, and one 8-channel plastic adapter for tips with an ejection mechanism.