WR® Aquaresist Wasserbad-Schutzmittel
Lieferant: VWR Chemicals
Verhindert Algen- und Bakterienbildung bei Bad- und Umwälzthermostaten und ermöglicht dadurch hygienisch einwandfreies Arbeiten.
- Wirksamkeit: über Wochen, wie durch Farbindikator angezeigt
- Sparsamkeit: geringer Verbrauch – nur 1 ml Lösung auf 1 Liter Wasser
- Mit und ohne Farbindikator erhältlich
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.