Wasserentsalzungspatronen, Aquadem® DL
Lieferant: ENVIROFALK PHARMAWATERSYSTEMS
1941-005 1941-015 1941-025
172-4109EA 0 EUR
172-4109 172-4111 172-4112
Wasserentsalzungspatronen, Aquadem® DL
Wasseraufbereitungssysteme Ionenaustauscher
Pressureless water deionisation cartridge with plastic housing, filled with regenerable mixed-bed resins.
  • Compact and inexpensive solution for smaller requirements, ready for connection
  • Achieved water quality covers the majority of common laboratory applications
  • Simple handling with quick connection system
  • Suitable for benchtop set up in laboratories
  • Long life time, transportable
Anschluss-Set SB: Zu- und Auslaufschlauch, Durchflusselektrode, Steigrohr, Leitfähigkeitsmessgerät SB.
Anschluss-Set GS: Zu- und Auslaufschlauch, Durchflusselektrode, Steigrohr, Leitfähigkeitsmessgerät GS mit Grenzwertkontakt.
Zubehörinformationen: Zubehör:
Anschluss-Set SB: Zu- und Auslaufschlauch, Durchflusselektrode, Steigrohr, Leitfähigkeitsmessgerät SB.
Anschluss-Set GS: Zu- und Auslaufschlauch, Durchflusselektrode, Steigrohr, Leitfähigkeitsmessgerät GS mit Grenzwertkontakt.
Bestellinformation: Die Anschluss-Sets müssen mit den Patronen bestellt werden.