Reinstwassersystem, Synergy®
Lieferant: Merck
SYNS0HFSZ SYNS0R0UK SYNSVHFBE SYNSVHFDK SYNSVHFEU SYNSVHFFR SYNS0R0SP SYNSVHFIT SYNS0R0IT SYNS0HFSP SYNS0HFBE SYNS0HFDK SYNS0HFEU SYNS0HFFR SYNS0R0SZ SYNS0HFIT SYNS0HFUK SYNS0R0BE SYNS0R0DK SYNS0R0EU SYNS0R0FR SYNSVR0SP SYNSVR0SZ SYNSVR0UK SYNSVR0FR SYNSVR0IT SYNSVHFSP SYNSVHFSZ SYNSVHFUK SYNSVR0BE SYNSVR0DK SYNSVR0EU
171-0310EA 6055 EUR
171-0310 171-0694 171-0763 171-0695 171-0311 172-5160 171-0692 171-0312 171-0691 171-0309 171-0088 171-0684 171-0307 172-5159 171-0693 171-0308 171-0711 171-0685 171-0686 171-0687 171-0688 171-0772 171-0773 171-0774 171-0699 171-0771 171-0313 171-0314 171-0712 171-0696 171-0697 171-0698
Reinstwassersystem, Synergy®
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Die Synergy® Reinstwassersysteme sind ideal für Labore, die eine Entnahmestelle für hochwertiges Reinstwasser benötigen und Zugriff auf Reinwasser haben. Das Synergy® System eignet sich für Benutzer mit einem Bedarf von 2 bis 20 Litern/Tag. Das System produziert Reinstwasser (Typ I) aus vorbehandeltem Wasser bei einem Wasserfluss von 1 bis 1,5 L/min. Das Produktwasser eignet sich für die Vorbereitung von Puffern für die Flüssigchromatographie, biochemische Experimente, isokratische oder Gradientenlösungen für HPLC-Analysen, Nährmedien für bakteriologische Analysen oderMore Product Information