(±)-Camphen Gemisch aus Isomeren zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Camphen, (±)-2,2-Dimethyl-3-methylenbicyclo[2.2.1]heptan, (±)-3,3-Dimethyl-2-methylennorcamphan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20254.0100 8.20254.1000
8.20254.0100EA 32.4 EUR
8.20254.0100 8.20254.1000
(±)-Camphen Gemisch aus Isomeren zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-Camphen
Formel: C₁₀H₁₆
Siedepunkt: 158…159 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066603
CAS-Nummer: 79-92-5
EINECS: 201-234-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay isomers (GC, area%) ≥ 90.0 % (a/a)
Assay (GC, Tricyclene) ≤ 10.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt. 158 - 159 °C (1013 hPa)
The product consists as a mixture of isomers >80,0 % camphene and >17,0 % fenchene. 3.99 hPa (20 °C)
Flash Point 26 °C
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 (H2O, 22 °C) (saturated aqueous solution)
Ignition Point 265 °C