L(-)-Menthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: L(-)-Menthylalkoholol, (1R)-(-)-Menthol, Levomenthol, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexan, (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W266590-1KG-K W266590-25KG-K W266590-4KG-K
SIALW266590-1KG-KEA 137 EUR
SIALW266590-1KG-K SIALW266590-25KG-K SIALW266590-4KG-K
L(-)-Menthol, Sigma-Aldrich®
L(-)-Menthol
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156,27 g/mol
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062979
CAS-Nummer: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861