D(+)-Menthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (1S)-(+)-Menthol, (1R,2S,4S)-(+)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexan, (1S,2R,5S)-(+)-Menthol, D(+)-Menthylalkoholol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
224464-10G 224464-50G
SIAL224464-10GEA 67.4 EUR
SIAL224464-10G SIAL224464-50G
D(+)-Menthol, Sigma-Aldrich®
D(+)-Menthol
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156.27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062983
CAS-Nummer: 15356-60-2
EINECS: 239-387-8