Karbolfuchsin (Ziehl-Neelsen) zur Mikroskopie und Bakteriologie phenolfrei, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-o-toluidin Hydrochlorid, 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-o-toluidiniumchlorid, 4-(Di(4-amino-3-methylphenyl)methylen)-2,5-cyclohexadien-1-yliden)ammoniumchlorid, 3,3'-Dimethyl-4,4',4''-triaminotrityliumchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
21820-100ML
21820-1L
21820-100MLEA
24.6
EUR
21820-100ML
21820-1L
Karbolfuchsin (Ziehl-Neelsen) zur Mikroskopie und Bakteriologie phenolfrei, Sigma-Aldrich®
Karbolfuchsin
It is used as diagnostic assay manufacturing, hematology, histology.
Formel:
C₂₀H₂₀ClN₃ Molecular Weight: 351.88 g/mol Dichte: 0.99 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD18071399 CAS-Nummer: 632-99-5 EINECS: 211-189-6 UN: 1992 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (colour) | Red to very dark red |
Appearance (Form) | Liquid |
Density | 0.987 - 0.993 |
Wavelength (1)(UV) | 542 - 552 nm |
Extinction (1)(UV) | 1%/1 cm |
Solvent | Ethanol/H₂0 1/1 |