(+)-Cinchonin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (S)-(+)-[(4S,5R,7R)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-7-yl]-quinolin-4-ylmethanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

857270-100G 857270-25G
SIAL857270-100GEA 136 EUR
SIAL857270-100G SIAL857270-25G
(+)-Cinchonin, Sigma-Aldrich®
(+)-Cinchonin
Formel: C₁₉H₂₂N₂O
Molecular Weight: 294.4 g/mol
Schmelzpunkt: 261…264 °C
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064372
CAS-Nummer: 118-10-5
EINECS: 204-234-6
Merck Index: 13,02308

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR