(+)-Cinchonin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (S)-(+)-[(4S,5R,7R)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-7-yl]-quinolin-4-ylmethanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02506.0025 8.02506.0100
8.02506.0025EA 73.5 EUR
8.02506.0025 8.02506.0100
(+)-Cinchonin, Sigma-Aldrich®
(+)-Cinchonin
Formel: C₁₉H₂₂N₂O
Molecular Weight: 294,4 g/mol
Schmelzpunkt: 261…264 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064372
CAS-Nummer: 118-10-5
EINECS: 204-234-6
Merck Index: 13,02308

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.25 g/l (20 °C)
Melting Point 258 - 264 °C
Molar Mass 294.40 g/mol
Bulk Density 130 kg/m3
pH 9.0 (0.25 g/l, H2O, 20 °C) (as aqueous solution)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR