(-)-Cinchonidin 99% (Gesamtbase) may cont. up to 5% quinine
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-(-)-[(4S,5R,7S)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-7-yl]-quinolin-4-ylmethanol, (8α,9R)-Cinchonan-9-ol
A18796.14 A18796.22
A18796.14EA 68.3 EUR
A18796.14 A18796.22
(-)-Cinchonidin 99% (Gesamtbase) may cont. up to 5% quinine
(-)-Cinchonidin
Purity: 99% CAS No.: 485-71-2 Molecular Formula: C19H22N2O Formula Weight: 294.39 Melting Point: 201-206° Beilstein Reference: 89690 Merck Reference: 14,2286 Optical Rotation: -109° (c=0.5 in ethanol) MDL No.: MFCD00006783
Formel: C₁₉H₂₂N₂O
Molecular Weight: 294.4 g/mol
Siedepunkt: 465
Schmelzpunkt: 201…206 °C
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006783
CAS-Nummer: 485-71-2
EINECS: 207-622-3
Merck Index: 13,02307
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable