(-)-Cinchonidin 98,5-101% (Trockenmasse)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-(-)-[(4S,5R,7S)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-7-yl]-quinolin-4-ylmethanol, (8α,9R)-Cinchonan-9-ol
110330250 110331000
ACRO110330250EA 69.2 EUR
ACRO110330250 ACRO110331000
(-)-Cinchonidin 98,5-101% (Trockenmasse)
(-)-Cinchonidin
Formel: C₁₉H₂₂N₂O
Molecular Weight: 294,4 g/mol
Siedepunkt: 465 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 200…203 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006783
CAS-Nummer: 485-71-2
EINECS: 207-622-3
Merck Index: 13,02307
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥200 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C)
Specific optical rotation -105° to -115° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH) (on dried substance)
Titration with HClO4 98.5 to 101.0 % (On dried substance)