(-)-Cinchonidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(-)-[(4S,5R,7S)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-7-yl]-quinolin-4-ylmethanol, (8α,9R)-Cinchonan-9-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C80407-100G C80407-10G
SIALC80407-100GEA 217 EUR
SIALC80407-100G SIALC80407-10G
(-)-Cinchonidin, Sigma-Aldrich®
(-)-Cinchonidin
Formel: C₁₉H₂₂N₂O
Molecular Weight: 294.4 g/mol
Siedepunkt: 465
Schmelzpunkt: 199…202 °C
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006783
CAS-Nummer: 485-71-2
EINECS: 207-622-3
Merck Index: 13,02307