(-)-Chinin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
145904-10G 145904-50G
SIAL145904-10GEA 66 EUR
SIAL145904-10G SIAL145904-50G
(-)-Chinin, Sigma-Aldrich®
(-)-Chinin
Formel: C₂₀H₂₄N₂O₂
Schmelzpunkt: 176 °C
MDL: MFCD00198096
CAS-Nummer: 130-95-0
EINECS: 205-003-2
Merck Index: 12,08245