Quinine hemisulphate monohydrate ≥98,0%, BioReagent geeignet für Fluoreszenz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Quinine sulphate, Quinine sulphate (2:1) (salt) dihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
22640-25G 22640-5G
SIAL22640-25GEA 154 EUR
SIAL22640-25G SIAL22640-5G
Quinine hemisulphate monohydrate ≥98,0%, BioReagent geeignet für Fluoreszenz, Sigma-Aldrich®
Quinine hemisulphate monohydrate
Formel: C₂₀H₂₄N₂O₂·0.5H₂SO₄·H₂O
Molecular Weight: 391,47 g/mol (373,46 anhy)
Schmelzpunkt: 219 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150792
CAS-Nummer: 6119-70-6
EINECS: 212-359-2
Merck Index: 12,03822