(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Quinine hydrochloride dihydrate, Quinine monohydrochloride dihydrate, (R)-(6-Methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol hydrochloride dihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
145920-10G
145920-50G
SIAL145920-10GEA
58.8
EUR
SIAL145920-10G
SIAL145920-50G
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
Formel:
C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O Molecular Weight: 396,91 g/mol Schmelzpunkt: 158…160 °C Flammpunkt: 122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151248 CAS-Nummer: 6119-47-7 EINECS: 205-001-1 |