(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Quinine hydrochloride dihydrate, Quinine monohydrochloride dihydrate, (R)-(6-Methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol hydrochloride dihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22194.0025
8.22194.0100
8.22194.0025EA
61.3
EUR
8.22194.0025
8.22194.0100
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
Formel:
C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O Molecular Weight: 396.91 g/mol Schmelzpunkt: 158…160 °C Flammpunkt: 122 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151248 CAS-Nummer: 6119-47-7 EINECS: 205-001-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 62.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 115 °C (decomposition) |
Molar Mass | 396.91 g/mol |
Bulk Density | 310 kg/m3 |
Flash Point | 122 °C |
pH | 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C) |