Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat 99,0-103,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (+)-Antimonkalium-L-tartrat Trihydrat, L(+)-Weinsäure Antimonkaliumsalz Trihydrat
40619.22 40619.36 40619.14
40619.22EA 65.9 EUR
40619.22 40619.36 40619.14
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat 99,0-103,0% ACS
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat
Purity: 99.0-103.0% CAS No.: 28300-74-5 Molecular Formula: C8H4K2O12Sb2.3H2O Formula Weight: 667.87 (613.82anhy) Physical Form: Powder Density: 2.6 Appearance: White Odour: Unpleasant Merck Reference: 14,700 UN No.: 1551 MDL No.: MFCD00148863
Formel: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Molecular Weight: 667.88 g/mol
Schmelzpunkt: 100
Dichte: 2.6
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148863
CAS-Nummer: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,700