Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat 99,0-103,0%, Pulver, puriss., Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (+)-Antimonkalium-L-tartrat Trihydrat, L(+)-Weinsäure Antimonkaliumsalz Trihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
11126-1KG 11126-250G
SIAL11126-1KGEA 294 EUR
SIAL11126-1KG SIAL11126-250G
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat 99,0-103,0%, Pulver, puriss., Sigma-Aldrich®
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat
meets analytical specification of USP
Formel: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,6 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00167056
CAS-Nummer: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00706