Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat ≥99,0%, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (+)-Antimonkalium-L-tartrat Trihydrat, L(+)-Weinsäure Antimonkaliumsalz Trihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.08092.0250 1.08092.1000
1.08092.0250EA 84.6 EUR
1.08092.0250 1.08092.1000
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat ≥99,0%, EMPLURA®, Supelco®
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat
Formel: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Molecular Weight: 667,88 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,6 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00167056
CAS-Nummer: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00706
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) 99.0 - 103.0 %
Identity passes test
As (Arsenic) ≤ 0.015 %
Pb (Lead) ≤ 0.002 %
Loss on drying ≤ 2.7 %