Antimon(III)kaliumoxidtartrat Hydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure Antimonkaliumsalz Hydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure Antimonkaliumsalz Hydrat, (R,R)-(+)-Antimonkaliumtartrat Hydrat, Antimonkalium-L(+)-tartrat Hydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Antimonkaliumsalz Hydrat, L(+)-Antimonkaliumtartrat Hydrat, (R,R)-(+)-Weinsäure Antimonkaliumsalz Hydrat, L(+)-Weinsäure Antimonkaliumsalz Hydrat, (+)-Antimonkalium-L-tartrat Hydrat, L(+)-Threarsäure Antimonkaliumsalz Hydrat
A10889.22 A10889.0E A10889.36
A10889.22EA 34.8 EUR
A10889.22 A10889.0E A10889.36
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Hydrat ≥98%
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Hydrat
Purity: 98% CAS No.: 331753-56-1 Molecular Formula: C8H4K2O12Sb2.xH2O Formula Weight: 613.82(anhy) Physical Form: Powder Density: 2.607 Appearance: White UN No.: 1551 MDL No.: MFCD00148863
Formel: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·H₂O
Molecular Weight: 631,84 g/mol (anhy)
Dichte: 2,607
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148863
CAS-Nummer: 331753-56-1
EINECS: 234-293-3
UN: 1551
ADR: 6.1,III